MAB1892
Anti-Fibronectin Antibody, gelatin binding domain, clone IST-10
clone IST-10, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IST-10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting: non-reducing conditions
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2