Merck
GW20070F
Sigma-Aldrich
Anti-APOB antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Apolipoprotein B, Anti-Apolipoprotein B-100
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-20070F
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOB(338)
Immunogen
Sekwencja immunogenu: GI # 4502153, sekwencja 1-4563
Apolipoprotein B-100 native protein.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-APOB produkowane u kurcząt jest odpowiednie do pośrednich testów ELISA i analizy Western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200. Może być również stosowane do analiz lipidów w surowicy i testów apolipoproteinowych.
Działania biochem./fizjol.
Apolipoproteina B (apoB) jest głównym składnikiem białkowym lipoprotein bogatych w triacyloglicerole (TAG). Obejmuje ona chylomikrony, a także lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości ("zły cholesterol"). N-końcowe domeny apoB wspierają wewnętrzną zdolność ko-translacyjnej rekrutacji lipidów. Apolipoproteina B jest uważana za kluczowy składnik strukturalny wszystkich aterogennych lipoprotein, a jej zmienność genetyczna może wpływać na poziom ApoB i lipidów w osoczu, co może wpływać na aterogenezę.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jovana Nikolajevic Starcevic et al.
VASA. Zeitschrift fur Gefasskrankheiten, 43(3), 171-180 (2014-05-07)
Apolipoprotein B is a key structural component of all the atherogenic lipoproteins (LDL, VLDL and IDL). Genetic variations of the ApoB gene may affect plasma ApoB and lipid levels, thus influencing atherogenesis. The present study was designed to investigate the
A A Qureshi et al.
The Journal of nutrition, 131(2), 223-230 (2001-02-13)
A tocotrienol-rich fraction (TRF(25)) and novel tocotrienols (d-P(21)-T3 and d-P(25)-T3) of rice bran significantly lowered serum and low density lipoprotein cholesterol levels in chickens. The present study evaluated the effects of novel tocotrienols on lipid metabolism in swine expressing hereditary
Matthew A Mitsche et al.
The Journal of biological chemistry, 289(13), 9000-9012 (2014-02-12)
Apolipoprotein B (apoB) is the principal protein component of triacylglyceride (TAG)-rich lipoproteins, including chylomicrons and very low density lipoprotein, which is the precursor to LDL (the "bad cholesterol"). TAG-rich lipoprotein assembly is initiated by the N-terminal βα1 superdomain of apoB
M B Elam et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 18(12), 1942-1947 (1998-12-16)
Cilostazol is an antiplatelet agent and vasodilator marketed in Japan for treatment of ischemic symptoms of peripheral vascular disease. It is currently being evaluated in the United States for treatment of symptomatic intermittent claudication (IC). Cilostazol has been shown to