Kluczowe dokumenty
SAB1406579
Sigma-Aldrich
Anti-VCAM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp779G2333
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~81.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VCAM1(7412)
Opis ogólny
Gen ten należy do nadrodziny Ig i koduje sialoglikoproteinę na powierzchni komórek, wyrażaną przez śródbłonek aktywowany cytokinami. To białko błonowe typu I pośredniczy w adhezji leukocytów i komórek śródbłonka oraz transdukcji sygnału i może odgrywać rolę w rozwoju miażdżycy tętnic i reumatoidalnego zapalenia stawów. Dla tego genu opisano dwa alternatywnie splicowane transkrypty kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Cząsteczka adhezji komórek naczyniowych 1 (VCAM1) jest aktywowana przez transformujący czynnik wzrostu β-1 (TGF-β1) i należy do nadrodziny immunoglobulin. Białko ulega ekspresji w naczyniach krwionośnych. VCAM1 posiada wiele zewnątrzkomórkowych domen podobnych do immunoglobulin, region transbłonowy i domenę cytoplazmatyczną. Gen VCAM1 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1p21.2.
Immunogen
VCAM1 (NP_001069.1, 1 a.a. ~ 739 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPGKMVVILGASNILWIMFAASQAFKIETTPESRYLAQIGDSVSLTCSTTGCESPFFSWRTQIDSPLNGKVTNEGTTSTLTMNPVSFGNEHSYLCTATCESRKLEKGIQVEIYSFPKDPEIHLSGPLEAGKPITVKCSVADVYPFDRLEIDLLKGDHLMKSQEFLEDADRKSLETKSLEVTFTPVIEDIGKVLVCRAKLHIDEMDSVPTVRQAVKELQVYISPKNTVISVNPSTKLQEGGSVTMTCSSEGLPAPEIFWSKKLDNGNLQHLSGNATLTLIAMRMEDSGIYVCEGVNLIGKNRKEVELIVQEKPFTVEISPGPRIAAQIGDSVMLTCSVMGCESPSFSWRTQIDSPLSGKVRSEGTNSTLTLSPVSFENEHSYLCTVTCGHKKLEKGIQVELYSFPRDPEIEMSGGLVNGSSVTVSCKVPSVYPLDRLEIELLKGETILENIEFLEDTDMKSLENKSLEMTFIPTIEDTGKALVCQAKLHIDDMEFEPKQRQSTQTLYVNVAPRDTTVLVSPSSILEEGSSVNMTCLSQGFPAPKILWSRQLPNGELQPLSENATLTLISTKMEDSGVYLCEGINQAGRSRKEVELIIQVTPKDIKLTAFPSESVKEGDTVIISCTCGNVPETWIILKKKAETGDTVLKSIDGAYTIRKAQLKDAGVYECESKNKVGSQLRSLTLDVQGRENNKDYFSPELLVLYFASSLIIPAIGMIIYFARKANMKGSYSLVEAQKSKV
Działania biochem./fizjol.
Cząsteczka adhezji komórek naczyniowych 1 (VCAM1) odgrywa rolę w adhezji monocytów, limfocytów, bazofilów i eozynofilów do śródbłonka naczyniowego. Funkcjonuje również w transdukcji sygnału i adhezji leukocytów do komórek śródbłonka. Białko to zostało powiązane z miażdżycą i reumatoidalnym zapaleniem stawów. VCAM1 jest regulowany w górę w idiopatycznym zwłóknieniu płuc. Zostało powiązane z progresją raka i przerzutami.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1)?An increasing insight into its role in tumorigenicity and metastasis.
Schlesinger M and Gerd B
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 136(11), 2504-2514 (2015)
VCAM-1 is a TGF-β1 inducible gene upregulated in idiopathic pulmonary fibrosis.
Agassandian M, et al.
Cellular Signalling, 27(12), 2467-2473 (2015)
Pharmacogenomics of multigenic diseases: sex-specific differences in disease and treatment outcome.
Pinsonneault J and Wolfgang S
AAPS PharmSci, 5(4), 49-61 (2003)
Elaine K Gregory et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 307(10), H1419-H1429 (2014-09-23)
Oral all-trans retinoic acid (atRA) has been shown to reduce the formation of neointimal hyperplasia; however, the dose required was 30 times the chemotherapeutic dose, which already has reported side effects. As neointimal formation is a localized process, new approaches
F Willecke et al.
Thrombosis and haemostasis, 112(2), 379-389 (2014-03-22)
The co-stimulatory immune molecule CD40L figures prominently in a variety of inflammatory conditions including arterial disease. Recently, we made the surprising finding that CD40L mediates atherogenesis independently of its classic receptor CD40 via a novel interaction with the leukocyte integrin
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1406579-50UG4061838057525