Kluczowe dokumenty
MAB2511Z
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-VCAM-1, klon P8B1, wolne od azydków
clone P8B1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD106, MAB2511
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P8B1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
MAB2511Z rozpoznaje ludzką cząsteczkę VCAM-1. Przeciwciało hamuje wiązanie VLA-4 (integryna alfa4beta1) i rozpoznaje inny epitop niż ten rozpoznawany przez MAB2144 (klon P3C4).
Zastosowanie
Anti-VCAM-1 Antibody, clone P8B1, Azide Free jest przeciwciałem przeciwko VCAM-1.
Blokowanie funkcji
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Płyn w 0,2 M buforze fosforanowym do 0,25 M NaCl, pH 7,6, niezawierający konserwantów.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jane Bryant et al.
Arthritis and rheumatism, 64(7), 2137-2146 (2012-01-26)
To examine the migratory properties of cytokine-activated T (Tck) cells. Tck cells were generated by culture of peripheral blood T cells in the presence of interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor α, and IL-2. Changes in cell surface phenotype were analyzed