Kluczowe dokumenty
MABS2034
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SREBP-1, klon 2A4
clone 2A4, from mouse
Synonim(y):
Sterol regulatory element-binding protein 1, Class D basic helix-loop-helix protein 1, bHLHd1, Sterol regulatory element-binding transcription factor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
hamster, canine, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SREBF1(6720)
Opis ogólny
Białko wiążące element regulatorowy sterolu 1 (UniProt: P36956; znane również jako SREBP-1, Class D basic helix-loop-helix protein 1, bHLHd1, Sterol regulatory element-binding transcription factor 1) jest kodowane przez gen SREBF1 (znany również jako BHLHD1, SREBP1) (Gene ID: 6720) u człowieka. SREBP-1 jest wieloprzepustowym białkiem błonowym występującym na błonach jądrowych, retikulum endoplazmatycznym i błonach Golgiego. Wiąże się z błonami poprzez dwie sekwencje hydrofobowe (aa 477-497 i 536-556). Ulega ekspresji w wielu różnych tkankach, ale najliczniej występuje w wątrobie i nadnerczach. Opisano sześć izoform SREBP-1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Izoforma SREBP-1C dominuje w wątrobie, nadnerczach i jajnikach, podczas gdy izoforma SREBP-1A dominuje w liniach komórkowych wątrobiaka. Obie izoformy występują w nerkach, mózgu, białej tkance tłuszczowej i mięśniach. Służy jako aktywator transkrypcyjny, który jest niezbędny dla homeostazy lipidów i reguluje transkrypcję genu receptora LDL. Bierze również udział w syntezie kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Działa poprzez wiązanie ze sterolowym elementem regulatorowym 1 (SRE-1) (5′-ATCACCCCAC-3′) i wykazuje podwójną specyficzność sekwencji wiążąc się zarówno z motywem E-box (5′-ATCACGTGA-3′), jak i z SRE-1 (5′-ATCACCCCAC-3′). SREBP-1 ma dwie domeny cytoplazmatyczne (aa 1-487 i 569-1147), dwie domeny transbłonowe (aa 88-508 i 548-568) i jedną domenę lumenalną (aa 509-547). W formie prekursorowej, która ma orientację spinki do włosów w błonie, zarówno N-końcowa domena czynnika transkrypcyjnego, jak i C-końcowa domena regulatorowa są skierowane w stronę cytoplazmy. Do uwolnienia aktywnej transkrypcyjnie domeny N-końcowej wymagane są dwa oddzielne, specyficzne dla miejsca rozszczepienia proteolityczne. Rozszczepienia te są przeprowadzane przez dwie różne proteazy, zwane proteazą miejsca 1 (S1P; aa 490-491) i proteazą miejsca 2 (S2P; aa 530-531). SREBP-1 może być fosforylowany przez AMPK na Ser402, co hamuje jego przetwarzanie i translokację jądrową, a tym samym hamuje ekspresję genów docelowych.
Specyficzność
Klon 2A4 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko wiążące element regulacyjny sterolu 1. Celuje w epitop w obrębie 107 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający 107 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego białka wiążącego element regulatorowy sterolu 1 (SREBP-1).
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła SREBP-1 w zastosowaniach Western Blotting (Toth, J.I., et. al. (2004). Mol Cell Biol. 24(18):8288-300; Key, C.C., et. al. (2017). Cell Rep. 19(10):2116-2129; Rosenfeld, J.M., et. al. (1998). J Biol Chem. 273(26):16112-21; Sato, R., et. al. (1994). J Biol Chem. 269(25):17267-73).
Przeciwciało anty-SREBP-1, klon 2A4, nr kat. MABS2034, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko 1 wiążące sterolowe elementy regulatorowe i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SREBP-1 in HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~135 kDa; obliczono 121,68 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.