MAB2511
Anti-VCAM-1 Antibody, clone P8B1
clone P8B1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD106
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P8B1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... L1CAM(3897) , VCAM1(7412)
Specyficzność
Zastosowanie
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2