Kluczowe dokumenty
SAB5700628
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-VCAM1produkowane u królików
Synonim(y):
CD106, INCAM-100, VCAM1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
71
74
81
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.14 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:3000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VCAM1(7412)
Opis ogólny
Gen ten należy do nadrodziny Ig i koduje sialoglikoproteinę na powierzchni komórek, wyrażaną przez śródbłonek aktywowany cytokinami. To białko błonowe typu I pośredniczy w adhezji leukocytów i komórek śródbłonka oraz transdukcji sygnału i może odgrywać rolę w rozwoju miażdżycy tętnic i reumatoidalnego zapalenia stawów. Dla tego genu opisano trzy alternatywnie splicowane transkrypty kodujące różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 300-400 ludzkiego VCAM1 (NP_001069.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700628-100UL4065265179614