Kluczowe dokumenty
SAB4502972
Sigma-Aldrich
Anti-TIMP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
tissue inhibitor of metalloproteinase 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 24 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TIMP2(7077)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-TIMP2wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka TIMP2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego TIMP2.
Zakres immunogenu: 21-70
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christian Benzing et al.
BMC cancer, 19(1), 1214-1214 (2019-12-15)
Monocytes are a major component of the tumor microenvironment (TME) in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). However, the complex interactions between tumor cells and monocytes and their role in tumor invasion have not been fully established. To specifically test the impact
N Ozeki et al.
Oral diseases, 20(5), 505-513 (2013-08-02)
Matrix metalloproteinase (MMP)-3 expression increases after pulpectomy and accelerates angiogenesis in rat dental pulp by an uncharacterised mechanism. Odontoblasts, a major component of dental pulp, could represent a therapeutic target. We investigated whether MMP-3 activity is induced by cytokines and/or
Young-Rak Cho et al.
Oncology reports, 32(4), 1531-1536 (2014-08-12)
Broussonetia kazinoki (BK) has been used as a traditional medicine to improve vision, as well as for inflammatory and infectious diseases. In the present study, we investigated the effects and molecular mechanism of the ethanolic extract of BK on cell
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4502972-100UG4061837192968