GEN-7007
Cationic Liposomes for DNA/RNA delivery
DOTAP (100%) containing 0.5% DiO (Fluorescent)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
zawiera
3,3′-dilinoleyloxacarbocyanine perchlorate (DiO) as fluorescent label
skład
Deionized RNAse-free Water
stężenie
0.002 mM (DiO)
2 mM (DOTAP)
zanieczyszczenia
100 mol % DOTAP
wielkość cząstki
100 nm
pH
7
stosunek absorbancji
484/501 nm
Opis ogólny
Zastosowanie
Dostarczanie genów
Interakcje lipid-białko
Przechowywanie i stabilność
Liposomy są wytwarzane w sterylnych warunkach. Jeśli konieczne jest pobranie wielu porcji z fiolki, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie zanieczyścić fiolki. Zaleca się obchodzenie się z fiolką pod sterylnym kapturem, aby zachować sterylność produktu. Liposomów nigdy nie należy zamrażać. Kryształki lodu, które tworzą się podczas zamrażania, rozrywają błonę lipidową liposomów i zmieniają rozmiar cząsteczek liposomów.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
LNP są idealnymi nośnikami leków mRNA, o czym świadczą dwie zatwierdzone przez FDA szczepionki SARS-CoV-2. Skuteczne LNP wymagają jednak dalszych badań nad wyborem, formułowaniem i podawaniem jonizowalnych lipidów. Niniejszy przegląd analizuje wykorzystanie lipidów, wybór jonizowalnych lipidów i projektowanie LNP do dostarczania leków mRNA.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GEN-7007-1ML | 4065268011843 |