GERPK0273
CyDye™ DIGE Cy®3 Minimal
Cytiva RPK0273, pack of 25 nmol
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 25 nmol
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPK0273
warunki przechowywania
protect from light
kolor
Red
rozpuszczalność
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Barwniki 7769 DIGE Fluor są dostępne jako barwniki minimalne i barwniki nasycenia. Barwniki minimalne są przeznaczone do ogólnych zastosowań 2-D, w których dostępna jest wystarczająca ilość próbki. Barwniki nasycające z zestawu Scarce Sample Labeling Kit są przeznaczone do zastosowań, w których dostępne są tylko niewielkie ilości próbki, na przykład w mikrodysekcji laserowej. W sumie dostępne są trzy barwniki minimalne i dwa barwniki nasycające.
7769 Fluory DIGE to wyjątkowe barwniki do analizy wielokolorowej, oferujące jasne i intensywne kolory z wąskimi pasmami wzbudzenia i emisji. Fluory różnią się spektralnie, dzięki czemu doskonale nadają się do detekcji wielokolorowej. Fluory 7769 DIGE wykorzystują te zalety, ale są również dopasowane pod względem wielkości i ładunku specjalnie do 2-D DIGE przy użyciu systemu 5136 DIGE.
Próbki białka i wzorzec wewnętrzny są znakowane jednym minimalnym barwnikiem 7769 DIGE Fluor. Oznakowane próbki są następnie łączone, poddawane ogniskowaniu izoelektrycznemu w pierwszym wymiarze i rozdzielane przez SDS-PAGE w drugim wymiarze. Elektroforeza jest uproszczona dzięki 5136 IPGphor 3 lub Multiphor II z 800 żelami DryStrip w pierwszym wymiarze i systemom elektroforezy 5136 DALTtwelve lub 5136 DALTsix w drugim wymiarze.
Możliwość multipleksowania różnych próbek znakowanych minimalnym barwnikiem 7769 DIGE Fluor na tym samym żelu oznacza, że różne próbki będą poddawane dokładnie tym samym warunkom pracy w pierwszym i drugim wymiarze. W konsekwencji, to samo białko wyznakowane dowolnym z minimalnych barwników 7769 DIGE Fluor i rozdzielone na tym samym żelu będzie migrować do tej samej pozycji na żelu dwuwymiarowym i nakładać się na siebie. Ogranicza to zmienność eksperymentalną i zapewnia dokładne dopasowanie w obrębie żelu.
Cechy i korzyści
- Umożliwia wykrywanie do trzech wstępnie wyznakowanych próbek białek i wzorców na tym samym żelu do elektroforezy 2D.
- Barwniki dopasowane pod względem wielkości i ładunku umożliwiają ko-migrację znakowanych próbek w żelu.
- Jasne i bardzo czułe barwniki umożliwiają zastosowanie techniki minimalnego znakowania.
- Minimalna utrata sygnału podczas znakowania, separacji i skanowania.
- Brak zmian sygnału w szerokim zakresie pH stosowanym podczas separacji w pierwszym wymiarze (IEF).
- Dyskretny sygnał z każdego fluoru z minimalnym sprzężeniem zwrotnym przyczynia się do wysokiej dokładności.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Cy3B: Ten produkt jest wytwarzany na wyłącznej licencji Carnegie Mellon University i jest objęty patentem USA nr 6,133,445 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach.
CyQ (lub Cy5Q lub Cy7Q): Produkty te są objęte patentem USA nr 6,828,116 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach w imieniu Cytiva.
CytoCy5S: Zastosowanie tego produktu w teście reporterowym genu NTR jest przedmiotem patentu USA nr 7,579,140 w imieniu Cytiva.
CypHer5E: Ten produkt lub jego części są wytwarzane na licencji Carnegie Mellon University i są objęte patentem USA nr 7,615,646.
Cy i CyDye są znakami towarowymi firmy Cytiva lub jednej z jej spółek zależnych.
Zakup produktów CyDye obejmuje ograniczoną licencję na używanie produktów CyDye do wewnętrznych badań i rozwoju, ale nie do celów komercyjnych. Licencja na używanie znaków towarowych Cy i CyDye do celów komercyjnych podlega osobnej umowie licencyjnej z firmą Cytiva. Wykorzystanie komercyjne obejmuje:
1. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przekazanie materiału lub jakiegokolwiek materiału uzyskanego lub wyprodukowanego na jego podstawie.
2. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przyznanie praw do korzystania z tego materiału lub jakiegokolwiek materiału z niego pochodzącego lub wytworzonego.
3. Wykorzystanie tego materiału do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich, w tym badań kontraktowych i badań przesiewowych leków.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie znaków towarowych Cy i CyDye, skontaktuj się z LSlicensing@cytiva.com.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie tego materiału, a jej nie posiadasz, zwróć ten materiał nieotwarty do Cytiva Bio-Sciences AB, Bjorkgatan 30, SE-751 84 Uppsala, Szwecja, a wszelkie pieniądze zapłacone za materiał zostaną zwrócone.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Troubleshooting 2-D DIGE Results
Tabela rozwiązywania problemów dla wyników 2D DIGE zawiera listę problemów, przyczyn i metod zapobiegania dla przyszłych eksperymentów.
Protokoły
This page shows how to perform a proteomic analysis of membrane proteins to identify and quantitate all proteins expressed in a cell or a tissue with products from GE Healthcare.
This page describes two-dimensional separation of protein samples with GE Healthcare products.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GERPK0273 | 4061834415381 |