GBL845237
Grace Bio-Labs ProCrystal™ protein crystallization cover
cut per individual well, plastic liner, wells, 96
Synonim(y):
samoprzylepna osłona krystalizacyjna, wstępnie wycięta papierowa ramka pokrywy krystalizacji
About This Item
Polecane produkty
Materiały
plastic film
sterylność
non-sterile
Właściwości
wells 96
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 845237
szer. × dł.
78 mm × 120 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Funkcje obejmują:
- Kompatybilność z TTP Labtech Mosquito
- Wyjątkowo hydrofobowe
- Gotowe do użycia, bezpyłowe
- Kompatybilność z promieniowaniem UV
- Brak zauważalnej dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
- Mieści do 3 kropli białka na studzienkę
- Dwa formaty: wstępnie przycięte lub nieprzycięte
Pokrywy do krystalizacji białek ProCrystal są wyjątkowo hydrofobowe i kompatybilne z promieniowaniem UV. Pokrywy mieszczą do 3 kropli białka na studzienkę i są dostępne w wersji z ramką lub bez ramki, z papierowymi lub plastikowymi wkładkami oraz w dwóch formatach cięcia: wstępnie przycięte lub nieprzycięte. Nasze pokrywy do krystalizacji białek są kompatybilne z płytkami mikromiareczkowymi zgodnymi z SBS i TTP Mosquito Instruments. Pokrywy ProCrystal są również kompatybilne z promieniowaniem UV i zapewniają najwyższą dostępną jakość optyczną. Rygorystyczny proces produkcyjny i kontrola jakości zapewniają czysty, wolny od cząstek materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia. Pokrywy do krystalizacji białek ProCrystal są dostępne w formacie niepociętym lub wstępnie przyciętym, który umożliwia usuwanie pokryw z poszczególnych dołków w różnym czasie.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL845237-5EA | 4061832401416 |