Kluczowe dokumenty
GBL845233
Grace Bio-Labs ProCrystal protein crystallization cover
uncut, plastic liner
Synonim(y):
samoprzylepna osłona krystalizacyjna, wstępnie wycięta papierowa ramka pokrywy krystalizacji
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.15
Materiały
plastic film
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 845233
szer. × dł.
78 mm × 120 mm
Opis ogólny
Pokrywy do krystalizacji białek ProCrystal są przeznaczone do wysokowydajnej krystalografii rentgenowskiej białek na płytkach 96-dołkowych. Materiał ProCrystal jest wyjątkowo hydrofobowy, aby utrzymać ślad kropli i segregację, nawet w przypadku protokołów wykorzystujących MPD, glicerol lub detergenty. Firma Grace Bio-Labs współpracowała z wiodącymi krystalografami, aby opracować nasze pokrywy ProCrystal przy użyciu materiałów o najwyższej jakości optycznej i rygorystycznych procesów produkcyjnych, aby zapewnić czyste, wolne od cząstek pokrywy.
Funkcje obejmują:
  • Kompatybilność z TTP Labtech Mosquito
  • Wyjątkowo hydrofobowe
  • Gotowe do użycia, bezpyłowe
  • Kompatybilność z promieniowaniem UV
  • Brak zauważalnej dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
  • Mieści do 3 kropli białka na studzienkę
  • Dwa formaty: wstępnie przycięte lub nieprzycięte
Pokrywy do krystalizacji białek ProCrystal są wyjątkowo hydrofobowe i kompatybilne z promieniowaniem UV. Pokrywy mieszczą do 3 kropli białka na studzienkę i są dostępne w wersji z ramką lub bez ramki, z papierowymi lub plastikowymi wkładkami oraz w dwóch formatach cięcia: wstępnie przycięte lub nieprzycięte. Nasze pokrywy do krystalizacji białek są kompatybilne z płytkami mikromiareczkowymi zgodnymi z SBS i TTP Mosquito Instruments. Pokrywy ProCrystal są również kompatybilne z promieniowaniem UV i zapewniają najwyższą dostępną jakość optyczną. Rygorystyczny proces produkcyjny i kontrola jakości zapewniają czysty, wolny od cząstek materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia. Pokrywy do krystalizacji białek ProCrystal są dostępne w formacie niepociętym lub wstępnie przyciętym, który umożliwia usuwanie pokryw z poszczególnych dołków w różnym czasie.
Informacje prawne
ProCrystal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)