BMSH2024EUK
Benchmark RotoTherm Plus Variable Speed Incubated Rotator with tube holders
AC/DC input 230 V, UK plug
Synonim(y):
incubator, rotator, mixing, rocking, rototherm
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
positions <96
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H2024-E-UK
Parametry
temp. range at Ambient +5 to 60 °C
szer. × dł. × wys.
30 cm × 22 cm × 23 cm
Opis ogólny
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)