Kluczowe dokumenty
BMSH2024
Benchmark RotoTherm Plus Variable Speed Incubated Rotator with tube holders
AC/DC input 115 V
Synonim(y):
incubator, rotator, mixing, rocking, rototherm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.13
Właściwości
positions <96
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H2024
Parametry
temp. range at Ambient +5 to 60 °C
szer. × dł. × wys.
30 cm × 22 cm × 23 cm
Opis ogólny
Seria inkubowanych mieszadeł obrotowych RotoTherm zapewnia szeroki zakres możliwości mieszania. Nadają się do szeregu zastosowań laboratoryjnych, w tym do resuspensji, wiązania białek, oczyszczania kwasów nukleinowych, histochemii, hybrydyzacji itp.
Zastosowanie
Inkubowane mieszanie/obracanie probówek w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 50 ml
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)