Kluczowe dokumenty
CLS4625
Corning® microcarriers
untreated, weight 500 g
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.13
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 4625
granulacja
125-212 μm
masa
500 g
gęstość
~1.026 g/mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mikronośniki Corning upraszczają proces skalowania. Kulki są dostarczane w postaci sterylnej, gotowej do użycia, z dostępnymi opakowaniami systemów zamkniętych do użytku z bioreaktorami. Ponadto mikronośniki są dostępne z obróbką powierzchni w celu zwiększenia przyczepności komórek i maksymalizacji wydajności i żywotności komórek.
Mikronośniki Corning z Corning CellBIND są dostępne w butelkach 100 g i 500 g, które można wyposażyć w aseptyczne nasadki transferowe Corning, aby zapobiec przypadkowemu zanieczyszczeniu podczas ładowania bioreaktora. Nasadki transferowe są dostępne z męskim szybkozłączem Luer Lock lub szybkozłączem MPC. Mikronośniki i aseptyczne nasadki transferowe są sprzedawane oddzielnie.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)