GEPA13121
Cy®3 Mono Hydrazide
Cytiva PA13121, pack of 1 mg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 mg
producent / nazwa handlowa
Cytiva PA13121
kolor
Red
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
513 Hydrazyd.
Zastosowanie
Estry hydrazydowe zapewniają wygodną metodę znakowania wolnych grup karbonylowych glikobiałek i węglowodanów. Dla maksymalnej wygody, stabilne aktywne estry hydrazydowe są dostarczane i przechowywane jako materiał stały.
Cechy i korzyści
- Do znakowania wolnych grup karbonylowych glikobiałek i węglowodanów.
- Dostępna gama opakowań zbiorczych dla największej oszczędności.
- Przykładowe protokoły dołączone do każdego opakowania barwnika.
Przechowywanie i stabilność
Odtworzony materiał może być przechowywany do 2 tygodni w temperaturze -20°C w podwielokrotnościach, aby uniknąć powtarzających się cykli zamrażania i rozmrażania.
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Cy is a registered trademark of Cytiva
Cy3 is a trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GEPA13121 | 4061834428480 |