Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
GE28-9269-77
HiScreen MabSelect SuRe
Cytiva 28-9269-77
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
alkali-stabilized protein A-derived (E. coli)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9269-77
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
44 psi
wymiary złoża
7.7 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
kolumna śr. wewn.
7.7 mm
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-13.7
Zakres roboczy
3-12
pojemność
≥30 mg binding capacity (humanlgG/ml at 2.4 min residence time)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolumna 7705 7709 7761 jest wstępnie zapakowana wraz z kolumną 7709 7761 i stanowi część platformy rozwoju procesów dostępnej w ofercie firmy Cytiva. Kolumny te są doskonałym wyborem do optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów do wychwytywania przeciwciał monoklonalnych (MAbs).
Oznaczony przy 10% przebiciu w analizie czołowej przy prędkości fazy ruchomej 500 cm/h w kolumnie o wysokości złoża 20 cm.
pH poniżej 3 jest czasami wymagane do elucji silnie związanych gatunków IgG. Jednakże ligandy białkowe mogą hydrolizować przy bardzo niskim pH.
Zastosowanie
Oczyszczanie laboratoryjne przy użyciu znacznika 7709 7761 Protein A do wychwytywania przeciwciał.
Cechy i korzyści
  • Nowy, odporny na alkalia ligand rekombinowanego białka A 7709 Sure umożliwia czyszczenie w miejscu (CIP).
  • Wstępnie zapakowane, gotowe do użycia kolumny do wygodnego opracowywania procesów.
  • Kolumny 7705 o wysokości złoża 10 cm zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić optymalizację metody i badanie przesiewowe parametrów.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Bezpłatne licencje MabSelect SuRe Ligand
"MabSelect SuRe Ligand Restricted License" i "Cys-rProtein A Ligand Restricted License" są chronione następującymi patentami oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach: US 6,399,750 i EP 1123389. Bezpłatna, nieprzenoszalna, ograniczona licencja na korzystanie z tego produktu do wewnętrznych celów analitycznych towarzyszy wyłącznie zakupowi produktu od firmy Cytiva i jej licencjonowanych dystrybutorów. Wszelkie inne zastosowania wymagają oddzielnej licencji od firmy Cytiva.
HiScreen is a trademark of Cytiva
MabSelect is a trademark of Cytiva
SuRe is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE28-9269-774061837623257