Kluczowe dokumenty
GE17-5474-15
HiScreen MabSelect SuRe LX
Cytiva 17-5474-15
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NA.56
opakowanie
pkg of 4.7 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5474-15
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
Parametry
44 psi
wymiary złoża
7.7 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Kolumna 7705 7709 7761 LX jest wstępnie zapakowana wraz z kolumną 7709 7761 LX i stanowi część platformy rozwoju procesów dostępnej w ofercie firmy Cytiva. Kolumny te są doskonałym wyborem do optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów do wychwytywania przeciwciał monoklonalnych, gdy wymagana jest wysoka zdolność wiązania.
Zastosowanie
Niewielka objętość kolumny wynosząca 4,7 ml i wysokość złoża wynosząca 10 cm sprawiają, że kolumny 7705 są doskonałym narzędziem do optymalizacji metod, sprawdzania parametrów, testowania odporności i wygodnego skalowania. Ze względu na wysokość złoża wynoszącą 10 cm można stosować prędkości płynu procesowego.
W razie potrzeby można łatwo połączyć szeregowo dwie kolumny, aby uzyskać wysokość złoża wynoszącą 20 cm.
Nośniki pakowane w kolumny 7705 7709 7761 LX są również dostępne w innych formatach i jako opakowania zbiorcze, co umożliwia stosowanie tych samych nośników do prac rozwojowych, badań pilotażowych i rutynowej produkcji.
Cechy i korzyści
  • Odporny na alkalia rekombinowany ligand białka A w 7709 Sure LX umożliwia czyszczenie w miejscu (CIP), a podłoże zapewnia zwiększoną zdolność wiązania.
  • Wstępnie zapakowane, gotowe do użycia kolumny do wygodnego opracowywania procesów.
  • Kolumny 7705 o wysokości złoża 10 cm zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić optymalizację metody i badanie parametrów.
  • Łatwe łączenie szeregowe w celu uzyskania 20 cm wysokości złoża.
  • Mała objętość złoża zapewnia szybkie wyniki i minimalne zużycie próbki/bufora.
  • Powtarzalne wyniki, skalowalne do kolumn BioProcess wypełnionych tymi samymi mediami chromatograficznymi przy użyciu tej samej liniowej prędkości płynu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Bezpłatne licencje MabSelect SuRe Ligand
"MabSelect SuRe Ligand Restricted License" i "Cys-rProtein A Ligand Restricted License" są chronione następującymi patentami oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach: US 6,399,750 i EP 1123389. Bezpłatna, nieprzenoszalna, ograniczona licencja na korzystanie z tego produktu do wewnętrznych celów analitycznych towarzyszy wyłącznie zakupowi produktu od firmy Cytiva i jej licencjonowanych dystrybutorów. Wszelkie inne zastosowania wymagają oddzielnej licencji od firmy Cytiva.
HiScreen is a trademark of Cytiva
MabSelect is a trademark of Cytiva
MabSelect SuRe is a trademark of Cytiva
SuRe is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1