Kluczowe dokumenty
GE17-5197-01
HiTrap® Butyl Fast Flow
Cytiva 17-5197-01, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
butyl
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5197-01
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
799 Butyl FF to wstępnie zapakowane kolumny Butyl 812 4 Fast FLow do chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC). Kolumny te są używane do oczyszczania białek na małą skalę, a także do badań przesiewowych warunków wiązania i elucji.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia wygodne i szybkie oczyszczanie białek na małą skalę.
  • Butyl 812 4 Fast FLow to uznany, standardowy alifatyczny nośnik HIC do wychwytywania i oczyszczania pośredniego.
  • Elastyczna konstrukcja do stosowania ze strzykawkami, pojedynczą pompą laboratoryjną lub systemem chromatograficznym, takim jak 6259.
  • Wysokie niskie szybkości i wysokie wydajności.
  • Doskonałe i łatwe skalowanie dzięki szeregowemu połączeniu kilku kolumn 799 lub zastosowaniu kolumn 7704.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Optymalizacja warunków solnych dla wiązania białek i przechodzenia zanieczyszczeń w chromatografii w celu osiągnięcia wymaganej selektywności.
This section is about salt selection and buffer preparation in HIC medium from GE Healthcare, parameters such as buffer ions and pH are considered
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography
Here the correct ways for Column, Media and Sample preparation for Hydrophobic Interaction Chomatography (HIC) with GE Healthcare media are detailed, including sample application, load volume and temperature
Protokoły
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.