GBL665182
Grace Bio-Labs silicone isolator sheet material
thickness 0.9 mm, (Adhesive on one side)
Synonim(y):
blokada silikonowa, izolator samoprzylepny
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
red silicon
Właściwości
(Adhesive on one side)
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 665182
dł. × szerokość
180 mm × 130 mm
grubość
0.9 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Silikonowe arkusze izolacyjne pozwalają badaczom tworzyć własne usuwalne bariery hydrofobowe do izolowania próbek. Tam, gdzie wymagane jest dodatkowe uszczelnienie, zaleca się zastosowanie kleju SecureSeal na jednej lub obu powierzchniach. Arkusze silikonowe są również dostępne w wersji CultureWell z "przezroczystego dla wody" silikonu, który jest wysoce zalecany do wrażliwych zastosowań w hodowli komórkowej.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL665182-5EA | 4061832400372 |