GBL665384
Grace Bio-Labs silicone isolator sheet material
thickness 2.5 mm, (Adhesive on one side)
Synonim(y):
blokada silikonowa, izolator samoprzylepny
About This Item
Polecane produkty
Materiały
red silicon
sterylność
non-sterile
Właściwości
(Adhesive on one side)
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 665384
dł. × szerokość
180 mm × 130 mm
grubość
2.5 mm
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL665384-5EA | 4061832400532 |