GBL665103
Grace Bio-Labs Press-To-Seal silicone isolator, PSA one side
wells, 1 (Rounded rectangle, 19mm x 32mm x 0.9mm depth), (Adhesive on one side)
Synonim(y):
Nieprzylepne izolatory odczynników, autoklawowalne komory slajdów, usuwalna bariera hydrofobowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
red silicon
Właściwości
wells 1 (Rounded rectangle, 19mm x 32mm x 0.9mm depth)
(Adhesive on one side)
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 665103
zewnętrzne dł. × szer.
44 mm × 25.5 mm
powierzchnia dołka
~6 cm2
dołki
1
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Izolatory silikonowe pozostają uszczelnione na gładkich powierzchniach podczas etapów mycia. Tam, gdzie wymagane jest dodatkowe uszczelnienie, zaleca się zastosowanie kleju SecureSeal na jednej lub obu powierzchniach. Każda konstrukcja uszczelnienia jest również dostępna w wersji z "przezroczystego dla wody" silikonu CultureWell, który jest wysoce zalecany do wrażliwych zastosowań w hodowli komórkowej. Zamknięte komory mogą być formowane przy użyciu elastycznych, wolnych od RNaz pokryw HybriSlip. Zalecana temperatura użytkowania wynosi od -62°C do 218°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL665103-25EA | 4061832400297 |