Kluczowe dokumenty
GBL620002
Grace Bio-Labs SecureSeal™ adhesive sheets
thickness 0.24 mm , double sided, diam. 7.25 in. × 10 in.
Synonim(y):
Arkusz silikonowy z dwustronnym klejem
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
silicone/adhesive
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 620002
Średnica
7.25 in. × 10 in.
grubość
0.24 mm , double sided
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Arkusze samoprzylepne Grace Bio-Labs 4050 składają się z kleju 4050, który jest używany do produkcji komór inkubacyjnych 6226 i 4050. Mają cienką, dwustronną taśmę na włókninowym nośniku, przezroczystą, poliestrową wyściółkę na jednej powierzchni i biały papier pokryty glinką na drugiej. Arkusze 4050 są dostępne w różnych grubościach.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL620002-1EA | 4061832399270 |