Kluczowe dokumenty
G6526
D-Glucose 6-phosphate potassium salt
≥95% anhydrous basis (enzymatic)
Synonim(y):
D(+)-Glucopyranose 6-phosphate potassium salt, Robison ester
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
Próba
≥95% anhydrous basis (enzymatic)
Formularz
powder
kolor
white
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
ślady kationów
K: 10.16-15.88% (ICP anhydrous)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[K].OC1OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;
Klucz InChI
UTZCQRPSJJQUEE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.