Kluczowe dokumenty
EPS41I120010
Eppendorf® New Brunswick S41i CO2 Incubator Shaker
diam. × diam. 2.5 cm × 1 in. , orbit, orbit diameter 2.5cm (1in), with inner shelf and touch screen control, AC/DC input 120 V, 60 Hz, US 3-pin plug
Synonim(y):
wytrząsarki laboratoryjne, wytrząsarki orbitalne
About This Item
Kod UNSPSC:
41104405
wejście AC/DC
120 V, 60 Hz, US 3-pin plug
Właściwości
CSA and CE compliant
bechtop, floor, or stackable (x2)
orbit diameter 2.5cm (1in)
with inner shelf and touch screen control
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® S41I120010 (NA)
Parametry
temp. range (ambient +5 to 80°C)
0.2-20% (CO2 Range)
25-400 rpm (speed range)
szer. × śr. × wys.
83.4 cm (32.8 in.) × 73 cm (28.7 in.) × 84.8 cm (33.4 in.)
83.4 cm × 73 cm × 84.8 cm
pojemność
170 L
śr. × śr.
2.5 cm × 1 in. , orbit
rozmiar platformy
36 cm × 61 cm
masa
152 kg
153 kg
Opis ogólny
Eppendorf jest renomowaną firmą w dziedzinie nauk przyrodniczych, oferującą szeroką gamę urządzeń, materiałów eksploatacyjnych i usług do obsługi cieczy, próbek i komórek w laboratoriach na całym świecie. InkubatorCO2 posiada wbudowaną wytrząsarkę New Brunswick do wydajnego mieszania. Posiada standardową funkcję dezynfekcji w wysokiej temperaturze, która działa w temperaturze 120 °C przez 4 godziny. Dzięki wszechstronnym i szybkim funkcjom analizy można łatwo analizować warunki w czasie rzeczywistym i historyczne.
Zastosowanie
632 10347 Wytrząsarka inkubacyjnaCO2 S41i jest odpowiednia do stosowania w:
  • delikatnego mieszania do hodowli komórek w zawiesinie
  • ekspresji białek
  • inkubacji i okresowego delikatnego wytrząsania komórek przylegających, takich jak komórki macierzyste
Cechy i korzyści
  • Perforowana półka zapewnia elastyczność eksperymentalną, umożliwiając inkubację statyczną wraz z wytrząsaniem.
  • Potrójny napęd mimośrodowy Innova zapewnia stabilne, równomierne i bezwibracyjne wytrząsanie, zapewniając wiarygodne wyniki.
  • Funkcja inteligentnej kontroli gazu (0,2 - 20%CO2) pomaga oszczędzać gaz i tworzy optymalną atmosferę wzrostu dla próbek.
  • Sterylność powierzchni jest zapewniona dzięki automatycznej dezynfekcji w wysokiej temperaturze drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Gładka i bezszwowa konstrukcja komory pozwala na szybkie i niezawodne czyszczenie, utrzymując higieniczne środowisko.
  • Dzięki możliwości zwiększania pojemności można ustawić dwa urządzenia jedno na drugim.
  • Precyzyjne i łatwe sterowanie odbywa się za pomocą intuicyjnego interfejsu z ekranem dotykowym.
  • Inkubator posiada wbudowaną funkcję nawilżania.
  • Prędkość wytrząsania wynosi od 25 do 400 obrotów na minutę (od 25 do 250 obrotów na minutę, gdy urządzenie jest ustawione jedno na drugim).
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)