EP6731010025
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
Std, Left, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug
Synonim(y):
Inkubator CO2 Eppendorf
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
Polecane produkty
Właściwości
Std, Left
producent / nazwa handlowa
6731010025
Eppendorf®
Parametry
4-50 °C temp. range
pojemność
(170 L)
(740 L)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zachowaj elastyczność na przyszłość
Bezpieczeństwo dla komórek
Oszczędność pieniędzy
- Możliwość późniejszej aktualizacji urządzenia w laboratorium (np. pozycja klamki drzwi)
- Zaawansowany interfejs użytkownika zapewniający łatwą i pełną kontrolę nad ustawieniami parametrów, monitorowaniem i dokumentacją
Bezpieczeństwo dla komórek
- Jednolita temperatura z wieloma czujnikami zweryfikowanymi w 27 punktach (niemiecka norma DIN 12880)
- Szybkie przywracanie temperatury i CO2 w czasie krótszym niż 5 minut bez przeregulowania
- Ochrona przed wibracjami i turbulencjami dzięki konstrukcji bez wentylatora
- Dezynfekcja w wysokiej temperaturze 180°C (HTD)
Oszczędność pieniędzy
- Znacznie zmniejszone zużycie gazu dzięki inteligentnemu sterowaniu gazem
- Do 25% więcej przestrzeni użytkowej dzięki konstrukcji bez wentylatora
- Brak stałych kosztów wymiany części wewnętrznych (filtrów HEPA, lamp UV itp.)
Informacje prawne
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)