Kluczowe dokumenty
EP6001021910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x 64 mm/2.5 in boxes, (4 x 3) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
stainless steel
Właściwości
(4 x 3) configuration
Holds 12 x 64 mm/2.5 in boxes
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001021910 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 205 mm (8.1 in.)
Opis ogólny
do zamrażarek ULT: Premium U410 (maks. 180 pojemników), Premium U700 (maks. 300 pojemników), HEF U410 (maks. 180 pojemników), seria CryoCube F570 (maks. 300 pojemników), seria CryoCube F740 (wersja 5-komorowa, komory 1-4) do zamrażarek ULT: Premium U410 (maks. 15 półek), Premium U700 (maks. 25 półek), HEF U410 (maks. 15 półek), CryoCube serii F570 (maks. 25 półek), CryoCube serii F740 (wersja 5-komorowa, komory 1-4)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)