EP6001021210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 16 x boxes (2 in.), (4 x 4) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
(4 x 4) configuration
Holds 16 x boxes (2 in.)
max. box number per rack: 16 (4 x 4)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001021210 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 230 mm (9.1 in.)