Kluczowe dokumenty
EP6001012410
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x boxes (4 in.), (4 x 3) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
Materiały
stainless steel
Właściwości
(4 x 3) configuration
Holds 12 x boxes (4 in.)
drawer
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
max. box size [mm]: 136 x 136
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001012410 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
569 mm (22.4 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 216 mm (8.5 in.)
Opis ogólny
do zamrażarek ULT: Innova U360 (maks. 9 półek), Innova U535 (maks. 12 półek), Innova U725 i U725-G (maks. 18 półek), seria CryoCube F740 (wersja 3-komorowa; maks. 18 półek) do zamrażarek ULT: Innova U360 (maks. 108 pojemników), Innova U535 (maks. 144 pojemniki), Innova U725 i 725-G (maks. 216 pojemników), seria CryoCube F740 (wersja 3-komorowa; maks. 216 pojemników).
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)