Kluczowe dokumenty
SAB5701786
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-FOXO3A-S253
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
2.05 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer253)
informacje o genach
human ... FOXO3(2309)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny czynników transkrypcyjnych forkhead, które charakteryzują się odrębną domeną forkhead. Gen ten prawdopodobnie działa jako czynnik wyzwalający apoptozę poprzez ekspresję genów niezbędnych do śmierci komórki. Translokacja tego genu z genem MLL jest związana z wtórną ostrą białaczką. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S253 ludzkiego FOXO3A (NP_001446.1).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701786-100UL4065267675602