Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700014
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FoxO3aprodukowane u królików
Synonim(y):
AF6q21, FKHRL1, FKHRL1P2, FOXO2, FOXO3, FOXO3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
71
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.62 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... FOXO3(56484)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny czynników transkrypcyjnych forkhead, które charakteryzują się odrębną domeną forkhead. Gen ten prawdopodobnie działa jako czynnik wyzwalający apoptozę poprzez ekspresję genów niezbędnych do śmierci komórki. Translokacja tego genu z genem MLL jest związana z wtórną ostrą białaczką. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 394-672 mysiego FoxO3a (NP_062714.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700014-100UL4065265167598