Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej".
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 5K5-3 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa receptor chemokinowy C-C typu 2 (CCR2). Celuje w epitop w pierwszej domenie zewnątrzkomórkowej w regionie N-końcowym.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający pierwszym 42 aminokwasom z pierwszej domeny zewnątrzkomórkowej z N-końcowego regionu ludzkiego receptora chemokiny C typu 2 (CCR2).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek NIH3T3.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło CCR2 w lizacie komórek NIH3T3.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CCR2 w lizacie komórek THP-1.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CCR2 w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło CCR2 w milionie komórek U937.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała CCR2 z KD wynoszącym 6,3 x 10-11 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-CCR2, klon 5K5-3 10889, nr kat. ZRB2027, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na CCR2 i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, cytometrii przepływowej, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Receptor chemokiny C-C typu 2 (UniProt: P41597; znany również jako C-C CKR-2, CC-CKR-2, CCR-2, CCR2, Monocyte chemoattractant protein 1 receptor, MCP-1-R, CD192) jest kodowany przez gen CCR2 (znany również jako CMK BR2) (Gene ID: 729230) u człowieka. Receptory chemokinowe to 7-przekaźnikowe receptory sprzężone z białkiem G, które wiążą chemokiny CC (CCL) i pośredniczą w ich aktywności biologicznej. Odgrywają one kluczową rolę w fizjologicznej i patologicznej rekrutacji komórek odpornościowych. CCR2 jest wieloprzebiegowym białkiem błonowym z czterema domenami zewnątrzkomórkowymi, siedmioma domenami transbłonowymi i czterema domenami cytoplazmatycznymi. Jest funkcjonalnym receptorem dla chemokiny CC 2 (CCL2), ale może również wiązać CCL7 i CCL12. Jego wiązanie z CCL2 na monocytach i makrofagach pośredniczy w chemotaksji i indukcji migracji poprzez aktywację kaskady kinazy PI3 i małego białka G Rac. CCR2 reguluje ekspresję cytokin zapalnych komórek T i bierze udział w różnicowaniu komórek T, promując różnicowanie komórek T w komórki T-helper 17 podczas stanu zapalnego. Ułatwia również eksport dojrzałych tymocytów poprzez zwiększenie kierunkowego ruchu tymocytów do stymulacji sfingozyno-1-fosforanem i regulację w górę ekspresji S1P1R. CCR2 może również pośredniczyć w rekrutacji makrofagów i monocytów do miejsca urazu w mózgu. Myszy pozbawione CCR2 wykazują częściowy defekt funkcji makrofagów, zmniejszoną odpowiedź immunologiczną Th1, zmniejszoną reakcję nadwrażliwości typu opóźnionego i są bardziej podatne na infekcje bakteriami chorobotwórczymi. CCR2 może ulegać siarczanowaniu, co zwiększa jego powinowactwo zarówno do monomerycznego, jak i dimerycznego CCL2. Wiązanie siarczanowanego CCR2 z CCL2 promuje konwersję CCL2 z dimeru do monomeru. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie 10889 mogą po liofilizacji mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany