Kluczowe dokumenty
EP6001000911
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 11 x boxes (2.5 in.), (11 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
stainless steel
Właściwości
(11 x 1) configuration
Holds 11 x boxes (2.5 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001000911 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
148 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
pojemność
(max box number per rack: 11 (1 x 11))
Powiązane kategorie
Opis ogólny
dla zamrażarek ULT: Innova C580 (maks. 352 kartony), Innova C760 (maks. 440 kartonów), CryoCube FC660/ FC660h (maks. 396 kartonów) do zamrażarek ULT: Innova C580 (maks. 32 półki), Innova C760 (maks. 40 półek), CryoCube FC660/ FC660h (maks. 36 półek)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)