Kluczowe dokumenty
HS120668
Box Top Dispenser for Parafilm
purple (dispenser)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
purple (dispenser)
Właściwości
to hold 2 x 50 mm or 1 x 100 mm Parafilm M Sealing Film roll
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120668
dł. × szer. × wys.
123 mm × 172 mm × 99 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Mieści dwie 50 mm (2 cale) lub jedną 100 mm (4 cale) rolkę 510 M
- Łatwa aplikacja, wystarczy umieścić dozownik na górze pudełka 510 M i przeciągnąć folię uszczelniającą, nie ma potrzeby wyjmowania rolek z opakowania.
- Wbudowane ostrze bezpieczeństwa przesuwa się i tnie bez zagrożenia dla opuszków palców i eliminuje potrzebę stosowania nożyczek.
- Dostarczane z dwoma ostrzami zabezpieczającymi, dodatkowe ostrza zamienne są dostępne w sprzedaży
- Wykonane z tworzywa ABS, dzięki czemu urządzenie jest łatwe do czyszczenia
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)