Merck
HS234525B
Parafilm® Sealing Film Dispenser, Blue
blue (dispenser)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.51
Materiały
acrylic
blue (dispenser)
Właściwości
holds 2 x 50 mm or 1 x 100 mm Parafilm M Sealing Film roll
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS234525B
dł. × szer. × wys.
120 mm × 156 mm × 171 mm
Opis ogólny
Dozownik ABS ma unikalną konstrukcję zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo, przechowywanie, dozowanie i cięcie folii Parafilm, taśm, etykiet i przywieszek Tough-Tags.
Cechy i korzyści
  • Dozownik z tworzywa ABS z bezpieczną maszynką do golenia, która przesuwa się i tnie bez ryzyka dla palców.
  • Dozownik mieści jedną lub dwie rolki 50 mm (2 cale) lub jedną rolkę 100 mm (4 cale).
  • Dostarczany z dwoma łatwo wymienialnymi ostrzami tnącymi
Informacje prawne
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HS234525B-1EA4065265820561