Kluczowe dokumenty
HS234526C
Parafilm® M Sealing Film
film W × L 100 mm × 75 m, natural
Synonim(y):
Folia uszczelniająca
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
Materiały
natural
polyolefin (Thermoplastic)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS234526C
Parafilm PM999
folia szer. × dł.
100 mm × 75 m
Opis ogólny
510 M Sealing Film to bezbarwna, odporna na wilgoć folia, która dopasowuje się do powierzchni. Jest to półprzezroczysta, elastyczna, termoplastyczna folia o dwukierunkowej rozciągliwości.
Cechy i korzyści
  • Ochrona integralności aplikacji badawczych dzięki szczelnej barierze przeciwwilgociowej, która utrzymuje mocne uszczelnienie i nie uwalnia się z naczyń szklanych pomimo odgazowywania.
  • Zmniejszenie ryzyka manipulacji danymi dzięki bezwonnej, bezbarwnej i półprzezroczystej osłonie.
  • Zapobiega utracie wilgoci i objętości dzięki składowi materiału i szczelnemu zamknięciu
  • Elastyczny i samouszczelniający się materiał umożliwia przyleganie do nieregularnych kształtów i powierzchni
  • Rozciąga się o ponad 200% pierwotnej długości
  • Oferuje dobrą odporność na kwasy, zasady i niektóre rozpuszczalniki organiczne
  • Odporność do 48 godzin na wiele substancji polarnych, takich jak roztwory soli, kwasy nieorganiczne i roztwory alkaliczne
  • Jednorazowego użytku
Informacje prawne
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)