HS120762
Parafilm® M Sealing Film
film W × L 50 mm × 75 m, purple
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
polyolefin (Thermoplastic)
purple
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120762
folia szer. × dł.
50 mm × 75 m
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Folia uszczelniająca Parafilm M chroni integralność zastosowań laboratoryjnych i badawczych
Cechy i korzyści
- Ochrona integralności aplikacji badawczych dzięki szczelnej barierze przeciwwilgociowej, która utrzymuje mocne uszczelnienie i nie uwalnia się z naczyń szklanych pomimo odgazowywania.
- Zmniejszenie ryzyka manipulacji danymi dzięki bezwonnej, bezbarwnej i półprzezroczystej osłonie.
- Zapobiega utracie wilgoci i objętości dzięki składowi materiału i szczelnemu zamknięciu
- Elastyczny i samouszczelniający się materiał umożliwia przyleganie do nieregularnych kształtów i powierzchni
- Rozciąga się o ponad 200% pierwotnej długości
- Oferuje dobrą odporność na kwasy, zasady i niektóre rozpuszczalniki organiczne
- Odporność do 48 godzin na wiele substancji polarnych, takich jak roztwory soli, kwasy nieorganiczne i roztwory alkaliczne
- Jednorazowego użytku
Informacje prawne
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)