Kluczowe dokumenty
EP5920748009
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 7 x 50 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
capacity 7 x 50 mL conical tubes
Holds 50 mL tubes
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920748009 (Global)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Universal-Large bucket
Opis ogólny
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)