Kluczowe dokumenty
EP5825744004
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1 x wide neck bottle 750 mL, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
flat bottom
Właściwości
capacity 1 x wide neck bottle 750 mL
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825744004 (Global)
Parametry
3,146 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
150 mm
Średnica
104 mm
kompatybilność
for use with 750 mL round bucket
Opis ogólny
Adaptery probówek do rotora Eppendorf S-4-104.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)