Kluczowe dokumenty
EP5825723007
Adapter dla 632 Rotor A-4-81/S-4x500
for 80 - 120mL round-bottom tubes, used with rotor A-4-81/S-4x500
Synonim(y):
Adapter do wirowania
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.15
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825723007
kompatybilność
used with rotor A-4-81/S-4x500
Opis ogólny
Adapter do probówek okrągłodennych o pojemności 80-120 ml, do rotora A-4-81/S-4x500, zestaw 2 sztuk
Zastosowanie
CENTRIFUGACJA
Cechy i korzyści
na 1 probówkę okrągłodenną 80-120 ml, do rotora A-4-81 i rotora S-4x500 2 szt.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)