EP5810748003
632 Adapter
holds 16 x 3-15ml tubes/ D = 16mm, for rotosr A-4-81 and S-4x500, set of 2 pieces
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
holds 16 x 3-15ml tubes/ D = 16mm, for rotosr A-4-81 and S-4x500
opakowanie
set of 2 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810748003
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 250 mL reactangular bucket
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)