Kluczowe dokumenty
743992
Sigma-Aldrich
Glass microreactor LTF MR Lab VS
with C-profile
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Opis ogólny
  • Volume 1.1 ml
  • Delay time
  • For mixture-intensive substances
  • Max pressure: 15 bar
  • With aluminium connecting bar
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)