Kluczowe dokumenty
EP5820721006
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 20–30 mL tube, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
capacity 1 x 20–30 mL tube
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820721006 (Global)
Parametry
14,204 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
metody
centrifugation: suitable
Średnica
26 mm
kompatybilność
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Opis ogólny
Adaptery do probówek i butelek o różnych rozmiarach do użytku z rotorem Eppendorf FA-45-6-30.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)