EP5427738002
632 Adapter
holds 1 x 9-15 mL, bore size (large), pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
holds 1 x 9-15 mL
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427738002
metody
centrifugation: suitable
wymiary otworu
(large)
kompatybilność
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)