Kluczowe dokumenty
EP5425723008
Eppendorf® Adapter
holds 0.2 ml PCR tubes, for use with Rotor F-45-72-8, pack of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds 0.2 ml PCR tubes
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5425723008
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor F-45-72-8
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG