Key Documents
Z264415
Supelco
Hamilton® TLC syringes
1710, volume 100 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
stainless steel needle (PTFE coated tip)
rozmiar igły
22 ga
Właściwości
needle type fixed
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 81050
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
100 μL
Opis ogólny
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
PTFE coats the final 3/4 in. of this 2 in. (51 mm) long cemented needle. This allows for more reproducible sample spotting on TLC plates.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques
Don P. Wolf
Springer Science & Business Media, 192-192 (2012)
Protokoły
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product