Kluczowe dokumenty
Z264393
Supelco
Hamilton® TLC syringes
1702, volume 25 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiały
stainless steel needle (PTFE coated tip)
rozmiar igły
22s ga
Właściwości
needle type fixed
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80250
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
25 μL
Opis ogólny
PTFE coats the final 3/4 in. of this 2 in. (51 mm) long cemented needle. This allows for more reproducible sample spotting on TLC plates.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product