Key Documents
EP5810757002
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 4 x 18-30 mL tubes, set of 2 pieces
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
for use with 4 x 18-30 mL tubes
opakowanie
set of 2 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810757002
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 250 mL rectangular buckets
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG