Kluczowe dokumenty
EP5810743001
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-81
without buckets
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Właściwości
to hold 4 x 4 MTP/flex buckets
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
without buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810743001
Parametry
4,000 max. RCF (3,220 xg)
4,000 rpm (3,220 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)