Kluczowe dokumenty
EP5804719000
Eppendorf® Swing bucket rotor A-4-44
incl. conical form inserts
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 4 x buckets for 2 x 50 mL conical tubes
incl. conical form inserts
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804719000
Parametry
5,000 max. RCF (4,500 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)